Learn More
2-Bromo-5-metilbenzotrifluoruro, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15404127
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15404127 1 g 1 g
15414127 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15404127 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31523.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 261952-20-9 | Molecular Formula: C8H6BrF3 | Molecular Weight: 239.035 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 261952-20-9
Fórmula molecular C8H6BrF3
Peso molecular (g/mol) 239.035
Número MDL MFCD01631586
Clave InChI WXXDBPIOFOYRLP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-5-methylbenzotrifluoride, 1-bromo-4-methyl-2-trifluoromethyl benzene, 4-bromo-3-trifluoromethyl toluene, 4-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-xylene, 4-methyl-2-trifluoromethyl bromobenzene, pubchem23748, 4-bromo-3-trifluoromethyltoluene, 1-bromo-4-methyl-2-trifluoromethyl-benzene, 1-bromanyl-4-methyl-2-trifluoromethyl benzene, benzene,1-bromo-4-methyl-2-trifluoromethyl
PubChem CID 2779339
Nombre IUPAC 1-bromo-4-metil-2-(trifluorometil)benceno
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)Br)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-methylbenzotrifluoride
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.04
Porcentaje de pureza 98%