Learn More
Ácido 2-bromo-5-metilbenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-5-methylbenzoic acid |
| CAS | 6967-82-4 |
| Fórmula molecular | C8H7BrO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7BrO2/c1-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | Cc1ccc(Br)c(c1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2-bromo-5-metilbenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 215.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 213.9629 |