Learn More
Ácido 2-bromo-5-metilbenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15495707
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15495707 5 g 5 g
15485707 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15495707 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32927.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6967-82-4 | C8H7BrO2 | 215.046 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6967-82-4
Fórmula molecular C8H7BrO2
Peso molecular (g/mol) 215.046
Número MDL MFCD00079722
Clave InChI ZXMISUUIYPFORW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-5-methyl-benzoic acid, 6-bromo-m-toluic acid, 2-bromo-5-methyl benzoic acid, benzoic acid, 2-bromo-5-methyl, 4-bromo-3-carboxytoluene, pubchem2166, acmc-1b7tl, ksc357q9r, 2-bromanyl-5-methyl-benzoic acid, 2-bromo-5-methylbenzoic acid
PubChem CID 228080
Nombre IUPAC ácido 2-bromo-5-metilbenzoico
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)Br)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-methylbenzoic acid
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.05
Porcentaje de pureza 98%