Learn More
2-bromo-5-metil-4,5,6,7-tetrahidrotiazolo[5,4-c]piridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-bromo-5-methyl-4,5,6,7-tetrahydrothiazolo[5,4-c]pyridine |
| CAS | 143150-92-9 |
| Fórmula molecular | C7H9N2SBr |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-Bromo-5-Methyl-4,5,6,7-Tetrahydrothiazolo[5,4-C]-Pyridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H9BrN2S/c1-10-3-2-5-6(4-10)11-7(8)9-5/h2-4H2,1H3 |
| SMILES | CN1CCC2=C(C1)SC(=N2)Br |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-5-metil-6,7-dihidro-4H-[1,3]tiazolo[5,4-c]piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 233.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 231.967 |