Learn More
2-Bromo-5-metil-1-benzotiofeno, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10799643
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10799643 1 g 1 g
10536314 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10799643 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07070DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 111860-00-5
Fórmula molecular C9H7BrS
Peso molecular (g/mol) 227.119
Número MDL MFCD05865140
Clave InChI HZPBPLLBZYSGBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-5-methylbenzo b thiophene, benzo b thiophene,2-bromo-5-methyl, acmc-20mexj, 2-bromanyl-5-methyl-1-benzothiophene, 2-bromo-5-methyl-1-benzo b thiophene, benzo b thiophene, 2-bromo-5-methyl
PubChem CID 2794769
Nombre IUPAC 2-bromo-5-metil-1-benzotiofeno
SMILES CC1=CC2=C(C=C1)SC(=C2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-methyl-1-benzothiophene
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.12
Porcentaje de pureza 97%