Learn More
2-Bromo-5-metoxitolueno, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10407202 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10407202 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10083450 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10167413 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10407202 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 294030050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 27060-75-9
Fórmula molecular C8H9BrO
Peso molecular (g/mol) 201.06
Número MDL MFCD00060687
Clave InChI BLZNSXFQRKVFRP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-5-methoxytoluene, 4-bromo-3-methylanisole, benzene, 1-bromo-4-methoxy-2-methyl, 4-bromo-3-methyl-anisole, unii-okr329132j, 1-bromo-2-methyl-4-methoxybenzene, 1-brom-4-methoxy-2-methylbenzol, pubchem3796, 3-methyl-4-bromoanisole, acmc-1cg4z
PubChem CID 117915
Nombre IUPAC 1-bromo-4-metoxi-2-metilbenceno
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)OC)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-methoxytoluene
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9100g/mL
Punto de ebullición 111.0°C to 112.0°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5600 to 1.5620
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.91
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.06
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido