Learn More
Bromuro de 2-bromo-5-metoxibencil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15462399
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15462399 25 g 25 g
15452399 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15462399 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64963.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 19614-12-1 | C8H8Br2O | 279.959 g/mol
Employed as an important intermediate for raw material for organic synthesis, agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un importante intermedio y se utiliza como materia prima en los sectores de la síntesis orgánica, los agroquímicos, los productos farmacéuticos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en metanol caliente. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19614-12-1
Fórmula molecular C8H8Br2O
Peso molecular (g/mol) 279.959
Número MDL MFCD00078664
Clave InChI MURVUTUZSUEIGI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-5-methoxybenzyl bromide, 1-bromo-2-bromomethyl-4-methoxybenzene, 2-bromo-5-methoxybenzylbromide, 4-bromo-3-bromomethyl anisole, 2-bromo-5-methoxy-benzyl bromide, benzene, 1-bromo-2-bromomethyl-4-methoxy, 4-bromo-3-bromomethyl-1-methoxybenzene, pubchem18176, acmc-20a5x2, 4-bromo3-bromomethylanisole
PubChem CID 3525951
Nombre IUPAC 1-bromo-2-(bromometil)-4-metoxibenceno
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)Br)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-methoxybenzyl bromide
Punto de fusión 90°C to 94°C (literature)
Color Blanco
Cantidad 25 g
Número UN UN3261
Beilstein 1945118
Información de solubilidad Soluble in hot methanol. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.96
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido