Learn More
2-Bromo-5-metoxibenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11410110
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11410110 250 mg 250 miligramos
11420110 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11410110 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50608.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 138642-47-4
Fórmula molecular C8H6BrNO
Peso molecular (g/mol) 212.046
Número MDL MFCD01861260
Clave InChI ZQONVYONOASKIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzonitrile,2-bromo-5-methoxy, 2-bromo-5-methoxybenzenecarbonitrile, 4-bromo-3-cyanoanisole, acmc-20ag98, 2-bromo-5-methoxy benzonitrile, 2-bromo-5-methoxybenzonitrile, 2-bromanyl-5-methoxy-benzenecarbonitrile
PubChem CID 21784096
Nombre IUPAC 2-bromo-5-metoxibenzonitrilo
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)Br)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-methoxybenzonitrile
Cantidad 250 mg
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.05
Porcentaje de pureza 98%