Learn More
Ácido 2-bromo-5-metoxibenzoico, TRC
Código de producto. 30343761
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30343761 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30343761 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68511050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-methoxybenzoic Acid
CAS 22921-68-2
Fórmula molecular C8H7BrO3
Cantidad 50 g
Sinónimo 6-Bromo-m-anisic Acid, 2-Bromo-5-(methyloxy)benzoic acid, 2-Bromo-5-methoxybenzoic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7BrO3/c1-12-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
SMILES COc1ccc(Br)c(c1)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2-bromo-5-metoxibenzoico
Peso molecular (g/mol) 231.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.9579