Learn More
Ácido 2-bromo-5-metoxibenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-5-methoxybenzoic Acid |
| CAS | 22921-68-2 |
| Fórmula molecular | C8H7BrO3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 6-Bromo-m-anisic Acid, 2-Bromo-5-(methyloxy)benzoic acid, 2-Bromo-5-methoxybenzoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7BrO3/c1-12-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | COc1ccc(Br)c(c1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2-bromo-5-metoxibenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 231.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 229.9579 |