Learn More
Ácido 2-bromo-5-metoxibenzoico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474963
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11474963 10 g 10 g
11484963 50 g 50 g
11494963 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11474963 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12261.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 22921-68-2 | C8H7BrO3 | 231.045 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22921-68-2
Fórmula molecular C8H7BrO3
Peso molecular (g/mol) 231.045
Número MDL MFCD00020214
Clave InChI ODHJOROUCITYNF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromo-m-anisic acid, 2-bromo-5-methoxybenzoicacid, benzoic acid, 2-bromo-5-methoxy, 5-methoxy-2-bromobenzoic acid, 2-bromo-5-methoxy-benzoic acid, pubchem2674, acmc-1clk6, ksc205k0l, rarechem al be 1111, 2-bromo-5-methoxy benzoic acid
PubChem CID 89906
Nombre IUPAC ácido 2-bromo-5-metoxibenzoico
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)Br)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-methoxybenzoic acid
Punto de fusión 156°C to 160°C
Olor Odorless
Cantidad 10 g
Beilstein 639763
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.05
Porcentaje de pureza ≥98%