Learn More
Ácido 2-bromo-5-metoxibenzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10587814 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10587814 5 g Frasco de vidrio 5 GR
1 options
Código de producto. 10587814 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 398930050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-methoxybenzoic acid
CAS 22921-68-2
Punto de fusión 158.0°C to 160.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H7BrO3
Cantidad 5 g
Sinónimo 6-bromo-m-anisic acid, 2-bromo-5-methoxybenzoicacid, benzoic acid, 2-bromo-5-methoxy, 5-methoxy-2-bromobenzoic acid, 2-bromo-5-methoxy-benzoic acid, pubchem2674, acmc-1clk6, ksc205k0l, rarechem al be 1111, 2-bromo-5-methoxy benzoic acid
Clave InChI ODHJOROUCITYNF-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)Br)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2-bromo-5-metoxibenzoico
Peso molecular (g/mol) 231.04
PubChem CID 89906
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.04
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromo-5-methoxybenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.