Learn More
Ácido 2-bromo-5-metoxibencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15479737
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. 15479737
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H52972.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89694-44-0
Fórmula molecular C7H8BBrO3
Peso molecular (g/mol) 230.852
Número MDL MFCD06659859
Clave InChI BJQKEDXKQVNQPR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-5-methoxybenzene boronic acid, 2-bromo-5-methoxyphenyl boronic acid, 2-bromo-5-methoxy benzeneboronic acid, acmc-209r2f, amtb841, 2-bromo-5-methoxyphenylboranic acid, 2-bromo-5-methoxyphenylboronicacid, boronic acid,b-2-bromo-5-methoxyphenyl
PubChem CID 25266062
Nombre IUPAC ácido (2-bromo-5-metoxifenil)borónico
SMILES B(C1=C(C=CC(=C1)OC)Br)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-methoxybenzeneboronic acid
Punto de fusión 214°C to 216°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.85
Porcentaje de pureza 97%