Learn More
2-Bromo-5-metoxibenzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-5-methoxybenzaldehyde |
| CAS | 7507-86-0 |
| Fórmula molecular | C8H7O2Br |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3-Methoxy-6-bromobenzaldehyde, 6-Bromo-3-methoxybenzaldehyde, NSC 401439 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7BrO2/c1-11-7-2-3-8(9)6(4-7)5-10/h2-5H,1H3 |
| SMILES | COc1ccc(Br)c(C=O)c1 |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-5-metoxibenzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 215.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 213.9629 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?