Learn More
2-Bromo-5-metoxibenzaldehído, TRC
Código de producto. 30332229
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30332229 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30332229 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6995751G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-methoxybenzaldehyde
CAS 7507-86-0
Fórmula molecular C8H7O2Br
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-Methoxy-6-bromobenzaldehyde, 6-Bromo-3-methoxybenzaldehyde, NSC 401439
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7BrO2/c1-11-7-2-3-8(9)6(4-7)5-10/h2-5H,1H3
SMILES COc1ccc(Br)c(C=O)c1
Nombre IUPAC 2-bromo-5-metoxibenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 215.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.9629
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.