Learn More
Ácido 2-bromo-5-metoxi-4-(fenilmetoxi)benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-5-methoxy-4-(phenylmethoxy)benzoic Acid |
| CAS | 214848-02-9 |
| Fórmula molecular | C15H13BrO4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-(Benzyloxy)-2-bromo-5-methoxybenzoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H13BrO4/c1-19-13-7-11(15(17)18)12(16)8-14(13)20-9-10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,9H2,1H3,(H,17,18) |
| SMILES | COc1cc(C(=O)O)c(Br)cc1OCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-bromo-5-metoxi-4-fenilmetoxibenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 337.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 335.9997 |