Learn More
2-Bromo-5-yodopiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11374406
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11374406 5 g 5 g
11364406 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11374406 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20016.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 73290-22-9 | C5H3BrIN | 283.89 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73290-22-9
Fórmula molecular C5H3BrIN
Peso molecular (g/mol) 283.89
Número MDL MFCD03095201
Clave InChI LLKRSJVPTKFSLS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-5-iodo-pyridine, pyridine, 2-bromo-5-iodo, 5-iodo-2-bromopyridine, pubchem5969, 5-iodo-2-bromo-pyridine, acmc-1bb8d, ksc493q0p, 2-bromo-5-iodopyridine
PubChem CID 4738271
Nombre IUPAC 2-bromo-5-iodopiridina
SMILES BrC1=CC=C(I)C=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-iodopyridine
Punto de fusión 123°C to 124°C
Cantidad 5 g
Beilstein 109100
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.89
Porcentaje de pureza 97%