Learn More
Ácido 2-bromo-5-yodobenzoico, TRC
Código de producto. 30347915
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30347915 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30347915 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB687778500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-iodobenzoic Acid
CAS 25252-00-0
Fórmula molecular C7H4BrIO2
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4BrIO2/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
SMILES OC(=O)c1cc(I)ccc1Br
Nombre IUPAC ácido 2-bromo-5-yodobenzoico
Peso molecular (g/mol) 326.91
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.8439