Learn More
Ácido 2-bromo-5-yodobenzoico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-5-iodobenzoic Acid |
| CAS | 25252-00-0 |
| Fórmula molecular | C7H4BrIO2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4BrIO2/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)c1cc(I)ccc1Br |
| Nombre IUPAC | ácido 2-bromo-5-yodobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 326.91 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 325.8439 |