Learn More
Ácido 2-bromo-5-yodobenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11324126
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11324126 5 g 5 g
11314126 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11324126 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19247.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 25252-00-0 | Molecular Formula: C7H4BrIO2 | Molecular Weight: 326.915 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25252-00-0
Fórmula molecular C7H4BrIO2
Peso molecular (g/mol) 326.915
Número MDL MFCD00079716
Clave InChI QPKKBDSNZFSSOD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-5-iodobenzoicacid, 2-bromo-5-iodo-benzoic acid, benzoic acid, 2-bromo-5-iodo, pubchem3787, acmc-209gii, intermediates-zcf02680, ksc497i9t, zerenex e/9071914, 2-bromo-5-iodobenzoic acid
PubChem CID 2735572
Nombre IUPAC ácido 2-bromo-5-yodobenzoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1I)C(=O)O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-iodobenzoic acid
Punto de fusión 174°C to 176°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.92
Porcentaje de pureza 97%