Learn More
2-Bromo-5-yodobenzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-5-iodobenzaldehyde |
| CAS | 1032231-24-5 |
| Fórmula molecular | C7H4BrIO |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4BrIO/c8-7-2-1-6(9)3-5(7)4-10/h1-4H |
| SMILES | Brc1ccc(I)cc1C=O |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-5-yodobenzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 310.91 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 309.849 |