Learn More
2-Bromo-5-hidroxipiridina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11322229
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11322229 5 g 5 g
11312229 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11322229 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27228.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 55717-45-8 | C5H6BNO | 106.92 g/mol
It is used as an active pharmaceutical intermediate and in the coupling reactions with halo aromatic amines and alcohols for a practical synthetic route to 2-substituted amino phenyl and hydroxyphenyl pyridines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico activo y en las reacciones de acoplamiento con aminas y alcoholes aromáticos de halo para una ruta sintética práctica a las piridinas de aminofenilo e hidroxifenilo 2-sustituidas.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55717-45-8
Fórmula molecular C5H6BNO
Peso molecular (g/mol) 106.92
Número MDL MFCD04114184
Clave InChI ADHMWMAEKRZWPB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-5-hydroxypyridine, 6-bromo-3-pyridinol, 6-bromo-3-hydroxypyridine, 3-pyridinol, 6-bromo, 5-hydroxy-2-bromopyridine, pubchem5967, zlchem 1240, 2-bromopyridine-5-ol, acmc-209lor, 3-hydroxy-6-bromopyridine
PubChem CID 2762865
Nombre IUPAC 6-bromopiridin-3-ol
SMILES BC1=CC=C(O)C=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-hydroxypyridine
Punto de fusión 133°C to 136°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 174
Porcentaje de pureza 95%