Learn More
2-Bromo-5-hidroxipirazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10586459 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10586459 1 g Frasco de vidrio 1 g
10194069 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10586459 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 435890010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 374063-92-0 | C4H3BrN2O | 174.99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 374063-92-0
Fórmula molecular C4H3BrN2O
Peso molecular (g/mol) 174.99
Número MDL MFCD06245330
Clave InChI ITTXBHQAWOFJAI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromopyrazin-2-ol, 2-bromo-5-hydroxypyrazine, 5-bromo-2-pyrazinol, 5-bromo-pyrazin-2-ol, 2 1h-pyrazinone, 5-bromo, 5-bromo-2-hydroxypyrazine, 2-bromo-5-hydroxy-pyrazine, pubchem7870, acmc-20a0of, 2-hydroxy-5-bromopyrazine
PubChem CID 2771618
SMILES BrC1=CNC(=O)C=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-hydroxypyrazine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 115°C to 119°C
Color Blanco a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC 5-bromo-1,2-dihidropirazin-2-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.98
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromo-5-hydroxypyrazine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación