Learn More
Ácido 2-bromo-5-hidroxibenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-5-hydroxybenzoic acid |
| CAS | 58380-11-3 |
| Fórmula molecular | C7H5BrO3 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5BrO3/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10)11/h1-3,9H,(H,10,11) |
| SMILES | C1=CC(=C(C=C1O)C(=O)O)Br |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-bromo-5-hidroxibenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 217.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.9422 |