Learn More
2-Bromo-5-hidroxibenzaldehído, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15492279
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15492279 100 g 100 g
15472279 5 g 5 g
15482279 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15492279 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64884.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2973-80-0 | C7H5BrO2 | 201.02 g/mol
2-Bromo-5-hydroxybenzaldehyde is a useful reactant used in the synthesis of PDE4 inhibitors, BCL-XL and cancel cell growth inhibitors. Also an reactant used in the preparation of many pharmaceutical agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-bromo-5-hidroxibenzaldehído es un útil reactivo que se utiliza en la síntesis de inhibidores de PDE4, BCL-xL y de inhibidores de la cancelación del crecimiento celular. También se utiliza como reactivo en la preparación de muchos agentes farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, diclorometano y acetato de etilo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2973-80-0
Fórmula molecular C7H5BrO2
Peso molecular (g/mol) 201.02
Número MDL MFCD03033065
Clave InChI SCRQAWQJSSKCFN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 387179
Nombre IUPAC 2-bromo-5-hidroxibenzaldehído
SMILES OC1=CC(C=O)=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-hydroxybenzaldehyde
Punto de fusión 130°C to 135°C
Cantidad 100 g
Número UN UN3077
Beilstein 2079921
Sinónimo 4-bromo-3-formylphenol, 2-bromo-5-hydroxy-benzaldehyde, 2-bromo-5-hydroxy benzaldehyde, benzaldehyde, 2-bromo-5-hydroxy, 2-bromo-5-hydroxybenzadehyde, benzaldehyde,2-bromo-5-hydroxy, pubchem14430, acmc-209haw, 6-brom-3-oxy-benzaldehyd
Información de solubilidad Soluble in chloroform,dichloromethane and ethyl acetate.
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.02
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido