Learn More
2-Bromo-5-fluoropiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11358916
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11358916 1 g 1 g
11368916 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11358916 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19536.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 41404-58-4 | C5H3BrFN | 175.988 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41404-58-4
Fórmula molecular C5H3BrFN
Peso molecular (g/mol) 175.988
Número MDL MFCD00234011
Clave InChI UODINHBLNPPDPD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-5-fluoro-pyridine, pyridine, 2-bromo-5-fluoro, pubchem1099, pubchem14324, 2-bromo5-fluoropyridine, acmc-1assy, 2-bromo-5-fluoropyridin, 2-bromo-5-fluorpyridine, 2-bromo-5-fluropyridine, 5-fluoro-2-bromopyridine
PubChem CID 2783171
Nombre IUPAC 2-bromo-5-fluoropiridina
SMILES C1=CC(=NC=C1F)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-fluoropyridine
Punto de fusión 26°C to 31°C
Punto de ebullición 80°C to 83°C (44 mmHg)
Temperatura de inflamación 73°C (163°F)
Índice de refracción 1.5396
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Beilstein 1561456
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.99
Porcentaje de pureza 98%