Learn More
Ácido 2-bromo-5-fluoropiridina-4-borónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-5-fluoropyridine-4-boronic Acid |
| CAS | 1072951-43-9 |
| Fórmula molecular | C5H4BBrFNO2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | B-(2-Bromo-5-fluoro-4-pyridinyl)boronic Acid, (2-Bromo-5-fluoropyridin-4-yl)boronic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H4BBrFNO2/c7-5-1-3(6(10)11)4(8)2-9-5/h1-2,10-11H |
| SMILES | FC1=CN=C(Br)C=C1B(O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2-bromo-5-fluoropiridin-4-il)borónico |
| Peso molecular (g/mol) | 219.8 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 218.95 |