Learn More
2-Bromo-5-fluorofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11427347
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11427347 25 g 25 g
11417347 5 g 5 g
11437347 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11427347 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15064.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 147460-41-1 | C6H4BrFO | 190.999 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 147460-41-1
Fórmula molecular C6H4BrFO
Peso molecular (g/mol) 190.999
Número MDL MFCD00040939
Clave InChI HUVAOAVBKOVPBZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenol, 2-bromo-5-fluoro, 2-bromo-5-fluoro-phenol, pubchem1964, 2-bromo-5-fluorphenol, acmc-209cyi, 2-bromo-5-fluorphenol;, ksc493i7h, paragos 390207, 2-bromo-5-fluorophenol, attercop-chm at106843
PubChem CID 2724600
Nombre IUPAC 2-bromo-5-fluorofenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-fluorophenol
Densidad 1.717
Punto de ebullición 184°C to 186°C
Temperatura de inflamación 87°C (188°F)
Índice de refracción 1.554
Cantidad 25 g
Beilstein 7915214
Formula Weight (peso de la fórmula) 191
Porcentaje de pureza 97%