Learn More
2-Bromo-5-fluorofenol, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10078089 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10078089 1 g Frasco de vidrio 1 g
10421183 5 g Frasco de vidrio 5 g
10199879 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10078089 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 329490010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 147460-41-1
Número MDL MFCD00040939
Clave InChI HUVAOAVBKOVPBZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenol, 2-bromo-5-fluoro, 2-bromo-5-fluoro-phenol, pubchem1964, 2-bromo-5-fluorphenol, acmc-209cyi, 2-bromo-5-fluorphenol;, ksc493i7h, paragos 390207, 2-bromo-5-fluorophenol, attercop-chm at106843
PubChem CID 2724600
Nombre IUPAC 2-bromo-5-fluorofenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-fluorophenol
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 42.0°C to 44.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.7170g/mL
Punto de ebullición 89.0°C (1.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 87°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H4BrFO
Fórmula lineal BrC6H3(F)OH
Índice de refracción 1.5520 to 1.5540
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.717
Peso molecular (g/mol) 191
Formula Weight (peso de la fórmula) 191
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromo-5-fluorophenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.