Learn More
Alcohol de 2-bromo-5-fluorobenílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15498148
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15498148 5 g 5 g
15488148 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15498148 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61596.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El alcohol 2-bromo-5-fluorobencílico se utiliza como intermedio en la síntesis farmacéutica y orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco, oscuro y bien ventilado. Almacenar alejado de materiales incompatibles, como agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 202865-66-5
Fórmula molecular C7H6BrFO
Peso molecular (g/mol) 205.03
Número MDL MFCD00142876
Clave InChI HXGZPMHPSBJMKB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-5-fluorobenzyl alcohol, 2-bromo-5-fluorophenyl methanol, 2-bromo-5-fluorobenzylalcohol, benzenemethanol, 2-bromo-5-fluoro, 2-bromo-5-fluorophenyl methan-1-ol, buttpark 87\01-69, 2-bromo-5-fluorbenzyl alcohol, pubchem1963, acmc-1cs63, bromo-5-fluorobenzyl alcohol
PubChem CID 2773349
Nombre IUPAC (2-bromo-5-fluorofenil)metanol
SMILES OCC1=C(Br)C=CC(F)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-fluorobenzyl alcohol
Punto de fusión 91°C to 94°C
Color Amarillo
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.02
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido