Learn More
2-Bromo-5-fluorobenzonitrilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11471567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11471567 5 g 5 g
11481567 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11471567 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24989.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 57381-39-2 | C7H3BrFN | 200.01 g/mol
2-Bromo-5-fluorobenzonitrile is used in the synthesis of pyrimidine functional compounds acting as GABAAα2/α3 binding site agonists used in the treatment of anxiety disorders.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-bromo-5-fluorobenzonitrilo se utiliza en la síntesis de compuestos funcionales de pirimidina que actúan como receptores GABAAα2/α3 agonistas del punto de unión utilizados en el tratamiento de los trastornos de ansiedad.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Los materiales incompatibles son agentes oxidantes. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57381-39-2
Fórmula molecular C7H3BrFN
Peso molecular (g/mol) 200.01
Número MDL MFCD00142875
Clave InChI MDHNVHCZDCSTMS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-5-fluorobenzenecarbonitrile, 2-bromo-5-fluoro-benzonitrile, benzonitrile, 2-bromo-5-fluoro, 2-cyano-4-fluorobromobenzene, pubchem3218, bromofluorobenzonitrile2, acmc-1awgr, brc6h3 f cn, ksc496i7h, 2-bromo-5-fluorobenzonitrile
PubChem CID 93654
Nombre IUPAC 2-bromo-5-fluorobenzonitrilo
SMILES FC1=CC=C(Br)C(=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-fluorobenzonitrile
Punto de fusión 88°C to 92°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Beilstein 8678330
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.01
Porcentaje de pureza ≥98%