Learn More
2-Bromo-5-fluorobenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11456057
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11456057 5 g 5 g
11466057 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11456057 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25071.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 94569-84-3 | C7H4BrFO | 203.01 g/mol
2-Bromo-5-fluorobenzaldehyde is used as a precursor for the synthesis of 5-fluoro-3-substituted benzoxaboroles, which is used in material science as molecular receptors, building block in crystal engineering, as steroid conjugates for molecular imprinting , dyes and biosensors of alpha hydroxyl carboxylic acids. It is also used in the synthesis of 5-arylindazolo[3,2-b]quinazolin-7(5H)-one by reacting with 2-amino-N'-arylbenzohydrazide in the presence of Copper(I) bromide by the Ullmann-type reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-bromo-5-fluorobenzaldehído se utiliza como precursor para la síntesis de benzoxaboroles 5-fluoro-3-sustituidos, que se utilizan en la ciencia de materiales como receptores moleculares, compuestos básicos en ingeniería de cristales, como conjugados esteroideos para impresión molecular, colorantes y biosensores de alfahidroxiácidos carboxílicos. También se utiliza en la síntesis de 5-arilindazolo[3,2-b]quinazolín-7(5H)-ona al reaccionar con 2-amino-N′-arilbenzohidracida en presencia de bromuro de cobre(I) mediante reacción de tipo Ullmann.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Sensible al aire. Mantener el recipiente bien cerrado, en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94569-84-3
Fórmula molecular C7H4BrFO
Peso molecular (g/mol) 203.01
Número MDL MFCD00142872
Clave InChI CJUCIKJLMFVWIS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzaldehyde, 2-bromo-5-fluoro, 2-bromo-5-fluorobenzaldhyde, 5-fluoro-2-bromo benzaldehyde, 2-bromo-5-fluoro-benzaldehyde, pubchem1418, acmc-209rsk, ksc494g0d, 2-bromo-5-fluoro benzaldehyde, 2-bromo-5-fluorobenzaldehyde
PubChem CID 2773321
Nombre IUPAC 2-bromo-5-fluorobenzaldehído
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)C=O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-fluorobenzaldehyde
Punto de fusión 51°C to 56°C
Temperatura de inflamación 87°C (190°F)
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.01
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromo-5-fluorobenzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Bromo-5-fluorobenzaldehyde