Learn More
2-Bromo-5-fluoroanisol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11446440
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11446440 5 g 5 g
11491200 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11446440 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26325.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 450-88-4 | C7H6BrFO | 205.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 450-88-4
Fórmula molecular C7H6BrFO
Peso molecular (g/mol) 205.03
Número MDL MFCD04973752
Clave InChI KGYXKRGMSUHYCY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-5-fluoroanisole, benzene, 1-bromo-4-fluoro-2-methoxy, 1-bromo-4-fluoro-2-methoxy-benzene, 2-methoxy-4-fluorobromobenzene, buttpark 87\07-62, pubchem4091, acmc-1ct2m, ksc494a1p, bromo-4-fluoro-2-methoxybenzene
PubChem CID 7018043
Nombre IUPAC 1-bromo-4-fluoro-2-metoxibenceno
SMILES COC1=CC(F)=CC=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-fluoroanisole
Densidad 1.599
Punto de ebullición 143°C to 145°C
Temperatura de inflamación 90°C (194°F)
Índice de refracción 1.546
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.03
Porcentaje de pureza 97%