Learn More
2-Bromo-5-fluoro-3-nitropiridina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15461309
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15461309 250 mg 250 miligramos
15451309 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15461309 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64208.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 652160-72-0
Fórmula molecular C5H2BrFN2O2
Peso molecular (g/mol) 220.99
Número MDL MFCD05662387
Clave InChI XJFDIIHIXNIWQH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-3-nitro-5-fluoropyridine, 2-bromo-5-fluoro-2-nitropyrdine, 2-bromo-5-fluoro-3-nitro-pyridine, pyridine,2-bromo-5-fluoro-3-nitro, pyridine, 2-bromo-5-fluoro-3-nitro, pubchem14284, 2-bromo-3-nitro-5-fluoro pyridine, 2-bromanyl-5-fluoranyl-3-nitro-pyridine
PubChem CID 20791243
Nombre IUPAC 2-bromo-5-fluoro-3-nitropyridine
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(F)=CN=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-fluoro-3-nitropyridine
Color Naranja
Cantidad 250 mg
Beilstein 14253146
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.99
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido