Learn More
2-Bromo-5-clorotiofeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11492668
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11492668 5 g 5 g
11402678 25 g 25 g
11412678 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11492668 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16682.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2873-18-9 | C4H2BrClS | 197.47 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2873-18-9
Fórmula molecular C4H2BrClS
Peso molecular (g/mol) 197.47
Número MDL MFCD00014523
Clave InChI ZFAJPWYXLYGUJU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-5-bromothiophene, 5-bromo-2-chlorothiophene, 2-chloro-5-bromo thiophene, thiophene, 2-bromo-5-chloro, 2-brom-5-chlorthiophen, pubchem5279, acmc-1cs3j, 2-bromo-5-chloro-thiophene, 5-bromo-2-chloro-thiophene, ksc207m3t
PubChem CID 76133
Nombre IUPAC 2-bromo-5-clorotiofeno
SMILES ClC1=CC=C(Br)S1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-chlorothiophene
Densidad 1.803
Punto de ebullición 69°C to 70°C (18 mmHg)
Temperatura de inflamación 85°C (185°F)
Índice de refracción 1.596
Cantidad 5 g
Número UN UN2810
Beilstein 109897
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.48
Porcentaje de pureza 97%