Learn More
2-Bromo-5-cloropiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15471529
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15471529 25 g 25 g
15481529 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15471529 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64367.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 40473-01-6 | C5H3BrClN | 192.44 g/mol
It is an important organic intermediate used in agrochemicals, pharmaceuticals and dyestuff fields. It is also used in the synthesis of novel halopyridinylboronic acids and esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un importante intermedio orgánico utilizado en agroquímicos, farmacéuticos y colorantes. También se utiliza en la síntesis de nuevos ácidos y ésteres halopiridinilborónicos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40473-01-6
Fórmula molecular C5H3BrClN
Peso molecular (g/mol) 192.44
Número MDL MFCD00234006
Clave InChI BZUUVQCSPHPUQA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-2-bromopyridine, 2-bromo-5-chloro-pyridine, 2-brom-5-chlorpyridin, pyridine, 2-bromo-5-chloro, pubchem1169, acmc-209jeb, 2-bromo-5-chloro pyridine, ksc238i0d, tpc-py102, 2-bromanyl-5-chloranyl-pyridine
PubChem CID 817098
Nombre IUPAC 2-bromo-5-cloropiridina
SMILES C1=CC(=NC=C1Cl)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-chloropyridine
Punto de fusión 65°C to 69°C (literature)
Punto de ebullición 128°C (16 mmHg)
Cantidad 25 g
Beilstein 109098
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.44
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido