Learn More
2-Bromo-5-cloropiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10741134 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10741134 1 g Frasco de vidrio 1 g
10225852 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10741134 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 378980010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 40473-01-6 | C5H3BrClN | 192.44 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40473-01-6
Fórmula molecular C5H3BrClN
Peso molecular (g/mol) 192.44
Número MDL MFCD00234006
Clave InChI BZUUVQCSPHPUQA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-2-bromopyridine, 2-bromo-5-chloro-pyridine, 2-brom-5-chlorpyridin, pyridine, 2-bromo-5-chloro, pubchem1169, acmc-209jeb, 2-bromo-5-chloro pyridine, ksc238i0d, tpc-py102, 2-bromanyl-5-chloranyl-pyridine
PubChem CID 817098
Nombre IUPAC 2-bromo-5-cloropiridina
SMILES C1=CC(=NC=C1Cl)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-chloropyridine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 65°C to 69°C
Color Beige a marrón amarillento
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.44
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromo-5-chloropyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.