Learn More
2-Bromo-5-clorobenzotrifluoruro, + 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11394586
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11394586 5 g 5 g
11304596 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11394586 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20135.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 344-65-0
Fórmula molecular C7H3BrClF3
Peso molecular (g/mol) 259.45
Número MDL MFCD00010308
Clave InChI OSTIALFVJOFNPP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-5-chlorobenzotrifluoride, 1-bromo-4-chloro-2-trifluoromethyl benzene, benzene, 1-bromo-4-chloro-2-trifluoromethyl, 2-bromo-5-chorobenzotrifluoride, 2-bromo-5-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 1-bromo-4-chloro-2-trifluoromethyl-benzene, 4-chloro-2-trifluoromethyl bromobenzene, pubchem2713, bromo-5-chlorobenzotrifluoride
PubChem CID 136172
Nombre IUPAC 1-bromo-4-cloro-2-(trifluorometilo)benceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)C(F)(F)F)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-chlorobenzotrifluoride
Punto de fusión 18°C to 20°C
Densidad 1.752
Punto de ebullición 198°C
Índice de refracción 1.505
Cantidad 5 g
Beilstein 2448030
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.44
Porcentaje de pureza ≥98%