Learn More
Ácido 2-bromo-5-clorobenzoico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469332
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11469332 1 g 1 g
11479332 5 g 5 g
11489332 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11469332 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10103.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 21739-93-5 | C7H4BrClO2 | 235.46 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21739-93-5
Fórmula molecular C7H4BrClO2
Peso molecular (g/mol) 235.46
Número MDL MFCD00013982
Clave InChI RBCPJQQJBAQSOU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromo-3-chlorobenzoic acid, benzoic acid, 2-bromo-5-chloro, 2-bromo-5-chloro-benzoic acid, 5-chloro-2-bromobenzoic acid, pubchem3584, acmc-1co7w, 2-bromo-5-chlorobenzoicacid, ksc204k2j, benzoicacid, 2-bromo-5-chloro, zerenex e/9071908
PubChem CID 89027
Nombre IUPAC ácido 2-bromo-5-clorobenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC(Cl)=CC=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-chlorobenzoic acid
Punto de fusión 152°C to 156°C
Olor Odorless
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Beilstein 2442261
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.46
Porcentaje de pureza ≥98%