Learn More
2-Bromo-5-clorobenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15471489
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15471489 100 g 100 g
15451489 5 g 5 g
15461489 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15471489 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64330.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 174265-12-4 | C7H4BrClO | 219.462 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 174265-12-4
Fórmula molecular C7H4BrClO
Peso molecular (g/mol) 219.462
Número MDL MFCD00462870
Clave InChI IIISHLMCTDMUHH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-2-bromobenzaldehyde, benzaldehyde, 2-bromo-5-chloro, pubchem19849, acmc-1bwmm, ksc174i5n, 2-bromo-5-chlorobenzaldehycle, iiishlmctdmuhh-uhfffaoysa
PubChem CID 15391279
Nombre IUPAC 2-bromo-5-clorobenzaldehído
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)C=O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-chlorobenzaldehyde
Punto de fusión 64°C to 68°C (literature)
Color Amarillo
Cantidad 100 g
Beilstein 10423891
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.46
Porcentaje de pureza 97%
Forma física cristalino/a/s