Learn More
2-Bromo-5-clorobenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Specifikationer
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-5-chlorobenzaldehyde |
| Punto de fusión | 64°C to 68°C (literature) |
| Color | Amarillo |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 10423891 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 219.46 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
| Forma física | cristalino/a/s |
RUO – Research Use Only
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.