Learn More
2-Bromo-5-cloroanisol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11497186
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11497186 5 g 5 g
11407196 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11497186 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25512.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 174913-09-8 | C7H6BrClO | 221.478 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 174913-09-8
Fórmula molecular C7H6BrClO
Peso molecular (g/mol) 221.478
Número MDL MFCD03790889
Clave InChI CQGYLDZGJLVLMK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-5-chloroanisole, benzene, 1-bromo-4-chloro-2-methoxy, pubchem5265, acmc-1c20c, ksc497i0p, 2-bromo-5-chloroanisole, 98+%, 2-methoxy-4-chloro-1-bromobenzene, 1-bromo-4-chloro-2-methoxy-benzene
PubChem CID 17984845
Nombre IUPAC 1-Bromo-4-cloro-2-metoxibenceno
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)Cl)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-chloroanisole
Índice de refracción 1.5875
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.48
Porcentaje de pureza ≥98%