Learn More
2-Bromo-5-cloro-3-nitropiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15421099
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15421099 25 g 25 g
15401099 1 g 1 g
15411099 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15421099 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64065.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 75806-86-9 | C5H2BrClN2O2 | 237.437 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75806-86-9
Fórmula molecular C5H2BrClN2O2
Peso molecular (g/mol) 237.437
Número MDL MFCD07368982
Clave InChI VFMIDVIAQMFGGP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-3-nitro-5-chloropyridine, pyridine, 2-bromo-5-chloro-3-nitro, 2-bromo-5-chloro-3-nitro-pyridine, pubchem5951, acmc-1bggp, ksc495s5l, 2-bromo-5-chloro-3-nitro pyridine, 3-nitro-2-bromo-5-chloropyridine, 5-chloro-2-bromo-3-nitropyridine
PubChem CID 280681
Nombre IUPAC 2-bromo-5-cloro-3-nitropiridina
SMILES C1=C(C(=NC=C1Cl)Br)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-chloro-3-nitropyridine
Punto de fusión 175°C to 179°C
Color Blanco
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Beilstein 147540
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.44
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido