Learn More
2-Bromo-5-cloro-3-metilbenzo[b]tiofeno, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10304442
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10304442 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10069381 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10304442 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM08172EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-11-2026
CAS 175203-60-8
Fórmula molecular C9H6BrClS
Peso molecular (g/mol) 261.561
Número MDL MFCD00126363
Clave InChI RWFPSUKDYYBMHU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-5-chloro-3-methylbenzo b thiophene, benzo b thiophene, 2-bromo-5-chloro-3-methyl, maybridge1_004921, acmc-1bx9l, 2-bromo-5-chloro-3-methylbenzthiophene, 2-bromo-5-chloro-3-methylbenzothiophene, 2-bromanyl-5-chloranyl-3-methyl-1-benzothiophene
PubChem CID 2735548
Nombre IUPAC 2-bromo-5-cloro-3-metil-1-benzotiofeno
SMILES CC1=C(SC2=C1C=C(C=C2)Cl)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-chloro-3-methylbenzo[b]thiophene
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.57
Porcentaje de pureza 97%