Learn More
2-Bromo-5-cloro-3-metilbenzo(b)tiofeno, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11479726
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11479726 5 g 5 g
11469726 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11479726 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20250.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 175203-60-8
Fórmula molecular C9H6BrClS
Peso molecular (g/mol) 261.561
Número MDL MFCD00126363
Clave InChI RWFPSUKDYYBMHU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-5-chloro-3-methylbenzo b thiophene, benzo b thiophene, 2-bromo-5-chloro-3-methyl, maybridge1_004921, acmc-1bx9l, 2-bromo-5-chloro-3-methylbenzthiophene, 2-bromo-5-chloro-3-methylbenzothiophene, 2-bromanyl-5-chloranyl-3-methyl-1-benzothiophene
PubChem CID 2735548
Nombre IUPAC 2-bromo-5-cloro-3-metil-1-benzotiofeno
SMILES CC1=C(SC2=C1C=C(C=C2)Cl)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-chloro-3-methylbenzo(b)thiophene
Punto de fusión 104°C to 107°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.57
Porcentaje de pureza 97%