Learn More
2-Bromo-5-cloro-1,3-dimetilbenceno, TRC
Código de producto. 30332941
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30332941 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30332941 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6839682.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-chloro-1,3-dimethylbenzene
CAS 103724-99-8
Fórmula molecular C8H8BrCl
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8BrCl/c1-5-3-7(10)4-6(2)8(5)9/h3-4H,1-2H3
SMILES CC1=CC(=CC(=C1Br)C)Cl
Nombre IUPAC 2-bromo-5-cloro-1,3-dimetilbenceno
Peso molecular (g/mol) 219.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.9498