Learn More
2-Bromo-5-(bromometil)piridina, TRC
Código de producto. 30012690
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012690 500 mg 500 miligramos
30005548 250 mg 250 miligramos
30007183 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012690 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB680748500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101990-45-8
Fórmula molecular C6 H5 Br2 N
Peso molecular (g/mol) 250.919
Sinónimo 6-Bromo-3-pyridylmethyl Bromide
Nombre IUPAC 2-bromo-5-(bromometil)piridina
SMILES BrCc1ccc(Br)nc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-5-(bromomethyl)pyridine
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5Br2N/c7-3-5-1-2-6(8)9-4-5/h1-2,4H,3H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.879