Learn More
2-Bromo-5,5-dimetil-5,6-dihidrobenzo[d]tiazol-7(4H )-uno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-5,5-dimethyl-5,6-dihydrobenzo[d]thiazol-7(4H)-one |
| CAS | 10513-26-5 |
| Fórmula molecular | C9H10NOSBr |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10BrNOS/c1-9(2)3-5-7(6(12)4-9)13-8(10)11-5/h3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CC1(C)CC(=O)c2sc(Br)nc2C1 |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-5,5-dimetil-4,6-dihidro-1,3-benzotiazol-7-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 260.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 258.9666 |