Learn More
2-Bromo-4-(trifluorometil)piridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11996471 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
11996471 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 11996471 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 445815000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 175205-81-9 | C6H3BrF3N | 226 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
CAS 175205-81-9
Punto de fusión -21°C to 20°C
Densidad 1.8270g/mL
Punto de ebullición 161°C to 162°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Fórmula molecular C6H3BrF3N
Cantidad 500 mg
Gravedad específica 1.827
Sinónimo 2-bromo-4-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 2-bromo-4-trifluoromethyl, 2-bromo-4-trifluoromethyl-pyridine, 2-bromo-4-trifluormethyl pyridine, pubchem8064, acmc-209e9d, abbypharma ap-11-5529
Clave InChI WZVHLUMAQLUNTJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CN=C(C=C1C(F)(F)F)Br
Nombre IUPAC 2-bromo-4-(trifluorometil)piridina
Peso molecular (g/mol) 226
PubChem CID 2781543
Formula Weight (peso de la fórmula) 226
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.