Learn More
2-Bromo-4-(trifluorometil)piridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11309959
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11309959 1 g 1 g
11399949 250 mg 250 miligramos
11319959 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11309959 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25748.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 175205-81-9 | C6H3BrF3N | 225.996 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 175205-81-9
Fórmula molecular C6H3BrF3N
Peso molecular (g/mol) 225.996
Número MDL MFCD00153085
Clave InChI WZVHLUMAQLUNTJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-4-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 2-bromo-4-trifluoromethyl, 2-bromo-4-trifluoromethyl-pyridine, 2-bromo-4-trifluormethyl pyridine, pubchem8064, acmc-209e9d, abbypharma ap-11-5529
PubChem CID 2781543
Nombre IUPAC 2-bromo-4-(trifluorometil)piridina
SMILES C1=CN=C(C=C1C(F)(F)F)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Densidad 1.83
Punto de ebullición 84°C to 85°C (14 mmHg)
Temperatura de inflamación 73°C (164°F)
Índice de refracción 1.478
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 226
Porcentaje de pureza 97%