Learn More
2-Bromo-4-(trifluorometil)fenilacetonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15460428
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15460428 5 g 5 g
15450428 1 g 1 g
15440656 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15460428 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53518.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 474024-36-7 | C9H5BrF3N | 264.05 g/mol
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-bromo-4-(trifluorometil)fenilacetonitrilo se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 474024-36-7
Fórmula molecular C9H5BrF3N
Peso molecular (g/mol) 264.05
Número MDL MFCD03094308
Clave InChI RYUZTTSDBHOIAF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2778436
Nombre IUPAC 2-[2-bromo-4-(trifluorometil)fenil]acetonitrilo
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Br)=C(CC#N)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Densidad 1.626
Punto de ebullición 265°C to 266°C
Índice de refracción 1.502
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-bromo-4-trifluoromethyl phenylacetonitrile, 2-2-bromo-4-trifluoromethyl phenyl acetonitrile, 2-2-bromo-4-trifluoromethyl phenyl ethanenitrile, pubchem4248, 2-bromo-4-trifluoromethyl phenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile,2-bromo-4-trifluoromethyl, benzeneacetonitrile, 2-bromo-4-trifluoromethyl
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.04
Porcentaje de pureza 98%